N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
32312.03
32312.03EA 146 EUR
32312.03
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
CAS No.: 3197-06-6 Molecular Formula: (HOCH2CH2)2NCH2CH2NH2 Formula Weight: 148.21 Physical Form: Liquid Density: 1.069 Odour: Amine-like Boiling Point: 174-178°/3-4mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00014822
Formel: C₆H₁₆N₂O₂
Siedepunkt: 174…178 °C (3…4 mmHg)
Dichte: 1,069
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014822
CAS-Nummer: 3197-06-6
ADR: 8,III