Kaliumperoxodisulfat, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spurenanalytik von Metallen, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

3239-01EA 166.77 EUR
3239-01
Kaliumperoxodisulfat, BAKER INSTRA-ANALYZED® für die Spurenanalytik von Metallen, J.T.Baker®
Kaliumperoxodisulfat
Formel: K₂S₂O₈
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011386
CAS-Nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (K₂S₂O₈) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chlorine Compounds (as Cl) ≤0.001 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤2.000 ppm
Trace Impurities - Mercury (Hg), For Information Only = 2.5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤2.5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR