Calciumoxalat Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Calciumsalz Monohydrat, Ethandisäure Calciumsalz Monohydrat
32430.22 32430.36
32430.22EA 47 EUR
32430.22 32430.36
Calciumoxalat Monohydrat ≥99%
Calciumoxalat Monohydrat
Purity: 99% CAS No.: 5794-28-5 Molecular Formula: CaC2O4.H2O Formula Weight: 146.11 (128.10anhy) Physical Form: Powder/lump Density: 2.12 Melting Point: 200° Merck Reference: 14,1685 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150039
Formel: C₂CaO₄·1H₂O
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 2,12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150039
CAS-Nummer: 5794-28-5
EINECS: 209-260-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1685