Chloroform ≥99,5% für die Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
32442.K2 32442.K7
32442.K2EA 70.5 EUR
32442.K2 32442.K7
Chloroform ≥99,5% für die Spektrophotometrie
Chloroform
Purity: 99.5+% CAS No.: 67-66-3 Molecular Formula: CHCl3 Formula Weight: 119.38 Physical Form: Liquid Density: 1.492 Refractive Index: 1.4460 Odour: Characteristic Melting Point: -63° Boiling Point: 60.5-61.5° Beilstein Reference: 1731042 Merck Reference: 14,2141 UN No.: 1888 MDL No.: MFCD00000826
Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 60,5…61.5 °C
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,492
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 14,2141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM