Ebselen, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Phenyl-1,2-benzoisoselenazol-3(2H)-one, 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one
324483-5
324483-5EA
145
EUR
324483-5
Ebselen, Millipore®
Ebselen
Formel:
C₁₃H₉NOSe Molecular Weight: 274.20 g/mol |
MDL:
MFCD00210937 CAS-Nummer: 60940-34-3 UN: 3283 ADR: 6.1 III |