Methanol-[D4] (99,8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Holzalkohol-D4, Hydroxymethan-D4, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D4, Methyl-D3 Alkohol-D, Carbinol-D4
325351000
325351000.EA 581 EUR
325351000.
Methanol-[D4] (99,8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® für die Kernresonanzspektroskopie
Methanol-[D4]
Formel: D₃COD
Molecular Weight: 36.01 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044637
CAS-Nummer: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS Contains 0.03 v/v% TMS