Fluorescein freie Säure Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-3-xanthenon, Resorcinphthalein, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoesäure, 9-(2-Carboxyphenyl)-6-hydroxy-(3H)-3-xanthenon, 3′,6′-Dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on, 6-Hydroxy-9-(2-carboxyphenyl)-(3H)-xanthen-3-on, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)-benzoesäure, Fluoreszein
32615-100G
32615-100GEA 70.55 EUR
32615-100G
Fluorescein freie Säure Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fluorescein
Formel: C₂₀H₁₂O₅
Molecular Weight: 332,31 g/mol
Schmelzpunkt: 314…316 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005050
CAS-Nummer: 2321-07-5
EINECS: 219-031-8
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97b9d8d37f0106f4c8ef2d7759759d21bd43cc03&vid=25b78df95a04ab26c5ba8c96b95f031056926b13&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0e97bec9c9f44dd58e1cd0ca79d7e94c3ba82d&vid=a29b350acb5fd71b32a30baa408af54494e42d59&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ignition Residue ≤0.25% (as SO₄)
Identity (IR) complying
UV spectrum complying