Kresolrot ≥83% Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32653-25G
32653-25GEA
160.11
EUR
32653-25G
Kresolrot ≥83% Indikator, Fluka™
Kresolrot
Formel:
C₂₁H₁₈O₅S Molecular Weight: 382,43 g/mol Dichte: 0,998 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005878 CAS-Nummer: 1733-12-6 EINECS: 217-064-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay (HPLC) | Min. 83 % |
Loss on drying | Max. 5 % |
Change range (pH 0.5-2.5) | complying |
Change range (pH 6.5-8.5) | complying |