Methylrot Reag. Ph. Eur. Säure-Base-Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: 2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
32654-25G 32654-100G
32654-25GEA 49.33 EUR
32654-25G 32654-100G
Methylrot Reag. Ph. Eur. Säure-Base-Indikator, Fluka™
Methylrot
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Schmelzpunkt: 179-182 °C
Dichte: 0,989 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002425
CAS-Nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 4.4-6.0) complying
UV spectrum complying