Catecholviolett Indicator_Metal_titration, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Pyrocatechol Violet
32672-1G
32672-5G
32672-1GEA
197.4
EUR
32672-1G
32672-5G
Catecholviolett Indicator_Metal_titration, Fluka™
Catecholviolett
Beilstein Number: 353938
Formel:
C₁₉H₁₄O₇S Molecular Weight: 386.38 g/mol Schmelzpunkt: 185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005868 CAS-Nummer: 115-41-3 EINECS: 204-088-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Change range | complying |
Indicator Solution 0,1 % H₂O | complying |
Suitable for metal definition | complying |
Absorption maximum | 436 - 446 nm |
Absorbtion (1%/1cm) | 400 - 500 |