2-Methoxy-4-nitrophenol 97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
326828-5G
326828-5GEA 168 EUR
326828-5G
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Schmelzpunkt: 103…104 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012143
CAS-Nummer: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=450d7f02f29e1f5dc937ba4fbabf8778956a1c94&vid=1e20f2eb8a1e84e6d2de4401990b534284640469&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Yellow
Appearance (Form) Crystal to Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 48.0 - 51.4%
Nitrogen 8.0 - 8.6%
Purity (GC) ≥96.5%