1,4-Dioxan, extra trocken 99.8% stabilisiert, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

326891000 326890010 326890025
326891000.EA 73 EUR
326891000. 326890010. 326890025.
1,4-Dioxan, extra trocken 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 1,034 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR