Eriochromschwarz T Reag. Ph. Eur. Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)-6-nitro-2-naphthol-4-sulfonsäure Natriumsalz, Natrium-3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalinsulfonat
32751-100G
32751-100GEA
72.36
EUR
32751-100G
Eriochromschwarz T Reag. Ph. Eur. Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Eriochromschwarz T
Formel:
C₂₀H₁₂N₃NaO₇S Molecular Weight: 461.39 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003935 CAS-Nummer: 1787-61-7 EINECS: 217-250-3 Merck Index: 13,03702 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Solubility in methanol | complying |
Indicator solution | complying |
Suitability for Complexometry | complying |
UV spectrum | complying |