Eriochromcyanin R S. No. 840, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
32752-25G
32752-25GEA
69.25
EUR
32752-25G
Eriochromcyanin R S. No. 840, Fluka™
Formel:
C₂₃H₁₅Na₃O₉S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012411 CAS-Nummer: 3564-18-9 EINECS: 222-641-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Suitability | complying |