Bromphenolblau Natriumsalz Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid Natriumsalz, Bromphenolblau wasserlöslich, 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein Natriumsalz, Natrium-α-(3,5-dibrom-4-oxo-2,5-cyclohexadienyliden)-α-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)toluolsulfonat
32768-50G
32768-50GEA 521.07 EUR
32768-50G
Bromphenolblau Natriumsalz Indikator, Fluka™
Bromphenolblau Natriumsalz
Formel: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Molecular Weight: 691,95 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013793
CAS-Nummer: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Identity (IR) complying
Clearness of the solution complying
Change range (pH 3-4,6) complying