Acid blue 119 (Alkali blue 6B) 0,1% in Ethanol für Säure-Basen-Titration, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Thionine blue, [[4-[Hydroxybis[4-(phenylamino)phenyl]methyl]phenyl]amino]benzenesulphonic acid monosodium salt, Alkali Blue 6B

32806-250ML
32806-250MLEA 165.63 EUR
32806-250ML
Acid blue 119 (Alkali blue 6B) 0,1% in Ethanol für Säure-Basen-Titration, Fluka™
Acid blue 119 (Alkali blue 6B)
Formel: C₃₇H₃₀N₃NaO₄S
Molecular Weight: 635,71 g/mol
Dichte: 0,800 g/cm3
Flammpunkt: 14 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083221
CAS-Nummer: 1324-80-7
UN: 1170
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Change range (PH₉.4-14.0) complying

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR