2,4-Diaminoanisol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
32831-100MG
32831-100MGEA 70.5 EUR
32831-100MG
2,4-Diaminoanisol, Supelco®
2,4-Diaminoanisol
Formel: C₇H₁₀N₂O
Siedepunkt: 149…150 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 67,2 °C
CAS-Nummer: 615-05-4
EINECS: 210-406-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03018
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30101d60d7e6ecbb2f016b3cec11799ff743992f&vid=8f34de65c8e74d5cb07e29e7a660e3b2a5ed3891&prid=web&clid=SAPDAM