1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
328979-25G
328979-25GEA
259
EUR
328979-25G
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide ≥98%, Sigma-Aldrich®
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide,98%
Formel:
C₁₂H₁₆IN Molecular Weight: 301,17 g/mol Schmelzpunkt: 258 °C (Zers., Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013333 CAS-Nummer: 5418-63-3 |