Methylrot-Lösung in Ethanol Säure-Base-Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoesäure
32941-100ML
32941-100MLEA
72.03
EUR
32941-100ML
Methylrot-Lösung in Ethanol Säure-Base-Indikator, Fluka™
Methylrot
Formel:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Molecular Weight: 269,3 g/mol Flammpunkt: 28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002425 CAS-Nummer: 493-52-7 EINECS: 207-776-1 UN: 1170 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Change | complying |
Test of sensitivity | complying |