Siedesteinchen ('Anti-Bumping'), Granulat
Lieferant: VWR Chemicals
330093YEA 40.1 EUR
330093Y
Siedesteinchen ('Anti-Bumping'), Granulat
Siedesteine
Granulat aus Elektrokorund, um den Siedeverzug bei Flüssigkeiten zu verhindern.
  • Teilchengrösse (1-4 mm): min.96%