Methylenblau, Tabletten für die Milchuntersuchung

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid, Methylthioniniumchlorid

330733REA 69.3 EUR
330733R
Methylenblau, Tabletten für die Milchuntersuchung
Methylenblau

Die Methylenblau-Tabletten werden zur Herstellung von Methylenblau-Lösungen eingesetzt, die zur bakteriologischen Überprüfung getesteter und weiterer nach anderen Güteklassen ausgewiesener Milch verwendet werden.
Die Methylenblau-Tabletten garantieren eine vollständige Löslichkeit und Chargenkonstanz.

Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
Schmelzpunkt: 180 °C
Dichte: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance: .
Purple FBE or flat tablets Passes test
Matter insoluble in water Passes test
Weight uniformity Passes test
Average tablet weight 437 --> 483 mg
Diameter 11.0 --> 11.5 mm
Hardness (kp) Passes test
Methylene blue (mg/tablet) 14.2 --> 17.4


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR