Probenehmer für Pulver, MicroSampler
Lieferant: BURKLE
5307-2055 5307-0205 5307-2085 5307-0210 5307-1055 5307-1085 5307-1120 5307-0102 5307-0105 5307-0110 5307-2120 5307-0202 5307-0101
331-2191EA 353.5 EUR
331-2191 331-2192 331-0030 331-0026 331-0027 331-0028 331-0029 331-0022 331-0023 331-0024 331-0031 331-0025 BURK5307-0101
Probenehmer für Pulver, MicroSampler
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Edelstahl AISI 316 L (1.4404). Der MicroSampler wurde speziell konstruiert für das Sammeln von kleinen Pulvermengen.
  • Zielpunktprobe
  • Verschiedene Volumina und Längen lieferbar
  • Spitze abnehmbar, leichte Reinigung
  • Weitere Spitzen in verschiedenen Größen verfügbar
  • Sterilisierbar
Volumen von 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, und 10 ml können auf einfache, rasche, und saubere Weise aus verschiedenen Probentiefen aus Säcken oder Behältern gezogen werden.
Die Spitzen des MicroSamplers sind austauschbar. Dadurch können Spitzen mit verschiedenenMore Product Information