VWR®, Bottles, Narrow Neck, with or without Screw Cap, Alpha Sirop Type
Lieferant: LAB3 OWN PRODUCTION
VWRL080254_UEA 88.4 EUR
VWRL080254_U 331-0117 331-0123 331-0130 331-0131 331-0135 331-0137 VWRL080153 VWRL080150
VWR®, Bottles, Narrow Neck, with or without Screw Cap, Alpha Sirop Type
Flaschen Glasflaschen
Klares oder Braunglas mit Schraubkappe mit PTFE-Dichtung
  • Gute chemische und physische Eigenschaften Für Anwendungsgebiete ohne hohe thermische Belastung
Ideal zur Probenentnahme, Lagerung und zum Transport von Pulvern und Pasten. Braun gefärbt um licht-sensitive Materialien zu schützen
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable