VWR®, Enghalsflaschen, Winchester-Typ, mit Schraubverschluss
Lieferant: LAB3 OWN PRODUCTION
331-0183EA 1720 EUR
331-0183
VWR®, Enghalsflaschen, Winchester-Typ, mit Schraubverschluss
Flaschen Glasflaschen
Glas, klar oder braun, mit weißem Schraubverschluss.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen
Hervorragend für die Probenahme, die Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten geeignet.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten