Sterile Probenehmer
Lieferant: PBI
89636
331-0285EA 0 EUR
331-0285
Sterile Probenehmer
Probenehmer Probenschöpfer
Diese Probenahmeflaschen mit abnehmbarem Griff bestehen aus bruchsicherem Polypropylen.
  • Transparent für die unmittelbare Sichtprüfung
  • Mit rotem, auslaufsicherem Schraubverschluss
  • Mit Haken am Ende für bessere Griffsicherheit
  • Strahlensterilisiert
Auf jedem Beutel sind Chargennummer, Ablaufdatum, Gebrauchsanleitung und Codenummer aufgedruckt.
Verpackung: Einzeln verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904