Probenlöffel gebogen, langer Griff, blau, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-5011
331-0337EA 23.05 EUR
331-0337
Probenlöffel gebogen, langer Griff, blau, SteriPlast®
Löffel
Der Löffel mit gebogener Löffelschale ist für unterschiedlichste Medien geeignet, z.B. Pulver, Granulate, Pasten oder Flüssigkeiten. Mit der abgewinkelten Löffelform lassen sich auch die Ecken eines Gebindes gut erreichen. Der langstielige Kunststofflöffel ermöglicht eine gute Restentleerung größerer Behälter und gelangt auch an schwer zugängliche Orte, z.B. enghalsige Kanister.
  • PS, blau
  • Einzeln verpackt und sterilisiert
  • Mit gebogener Löffelform, Grifflänge 300 mm
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC Fremdkörpermanagements
  • Speziell für die Lebensmittel-, Futtermittel,-und Pharmaindustrie
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Entsprechend EU-Lebensmittel-und FDA-Richtlinien
Der Probenlöffel kann im pharmazeutischen und chemischen Bereich sowie den Bereichen Lebensmittel und Kosmetik verwendet werden.