Probenschaufeln, langer Griff, Einweg, LaboPlast®/SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-5014 5378-5013 5378-5018 5378-5017
331-0341EA 28.85 EUR
331-0341 331-0342 331-0343 331-0344
Probenschaufeln, langer Griff, Einweg, LaboPlast®/SteriPlast®
Schaufeln
Die Probenschaufel ist für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten einsetzbar. Dabei ermöglicht der lange Stiel auch größere Gebinde mit wenig Inhalt zu beproben oder durch schmale Öffnungen zu gelangen.
  • PS, weiß
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Grifflänge 300 mm
  • Für den Einmalgebrauch
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
Mit der geraden Unterkante der Schaufel lässt sich Medium direkt vom Boden des Behälters aufnehmen. Die Einwegschaufel eignet sich für die sensiblen Bereiche der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie der Lebensmittel und Kosmetikindustrie.
Standards: Entsprechend EU-Lebensmittel und FDA-Richtlinien.