Schöpfkelle, langer Griff, Einweg Bio
Lieferant: BURKLE
5379-1026 5379-0026
331-0362EA 28.25 EUR
331-0362 331-0363
Schöpfkelle, langer Griff, Einweg Bio
Schaufeln
Für die Probenahme von Flüssigkeiten und viskosen Medien sowie Pulvern und Granulaten eignet sich diese Schöpfkelle. Die Kelle hat eine glatte Unterkante und abgerundete Ecken. Mit diesen ist es möglich, jeden Winkel im Behälter zu erreichen oder Medium direkt vom Behälterboden aufzunehmen. Ein langer Griff mit Fingereinkerbungen sorgt für einen guten Halt und ein präzises Arbeiten.
  • Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Bio-PE, weiß
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert, Einweg
  • Gelangt in jeden Winkel
  • Grifflänge 300 mm
  • Reinraumgefertigt (