Spachtel, detektierbar, blau, SteriPlast®
Lieferant: BURKLE
5378-2035
331-0371EA 77.55 EUR
331-0371
Spachtel, detektierbar, blau, SteriPlast®
Spatel
Mit dem Probenspachtel lassen sich dickflüssige Medien, wie Pasten oder Cremes, auftragen, verteilen oder glatt streichen. Der Spachtel gelangt leicht in die Ecken und Rundungen verschiedener Behälter und eignet sich zum Ausschaben von Schüsseln, zum Entfernen von Rückständen oder zum Abstreifen von Bürkles Mess- und Dosierlöffeln.
  • PS, detektierbar, blau
  • Einzeln verpackt und sterilisiert, Einweg
  • L×B 192×20 mm
  • Verwendbar im Rahmen des HACCP/IFS/BRC Fremdkörpermanagements
  • Aufspürbar per Farbscanner, Metalldetektor oder Röntgenstrahlen
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Entspricht EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Die formstabile lange Kante des Kunststoffschabers ist ideal, um viskose Medien zu schneiden. Eine kleine Spitze an der langen Kante kann zum Aufreißen, beispielsweise von Verpackungsfolie, eingesetzt werden. Zudem eignet sich der Schaber zum Rühren und Vermengen. Der Einwegspachtel ist für den Einsatz in den Bereichen Pharmazie, Chemie, Kosmetik und Food & Beverage geeignet.