Fasshalterung zum Abstellen von Gebinden, V2A

Lieferant: BURKLE
5618-0200
331-0382EA 207.75 EUR
331-0382
Fasshalterung zum Abstellen von Gebinden, V2A
Stative
Die höhenverstellbare Abstellfläche der Fasshalterung bietet Platz, um Abfüllgebinde direkt unter dem Auslauf von Fasspumpen abzustellen. Die Gefahr, dass die Flüssigkeit beim Abfüllen aus großer Höhe spritzt – z.B. wenn das Abfüllgebinde auf dem Boden steht – wird so verhindert.

  • Edelstahl V2A
  • Für Fässer mit 60 Liter bis 220 Liter (Randhöhe mind. 10 mm)
  • Höhenverstellbare Abstellfläche
  • Größe Abstellfläche: 240×240 mm
  • Höhe Abfüllgebinde: max. 470 mm (bei Einsatz mit Auslaufschlauch)
  • Tragkraft: 10 kg

Zudem hat der Anwender beim Abfüllen beide Hände frei und kann größere Mengen bequem entnehmen. Auf der Abstellfläche lässt sich auch eine Waage mit Behälter platzieren, auf diese Weise kann die abzufüllende Flüssigkeit genau abgemessen werden. Der Halter ist für Bürkle Pumpen mit Auslaufbogen oder Auslaufschlauch einsetzbar. Auslaufschläuche lassen sich einfach in die wegklappbare Befestigung einstecken. Einsetzbar für Kunststoff- und Edelstahlfässer.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR