Probenehmer für Substanzen mittlerer Viskosität, ViscoSampler
Lieferant: BURKLE
5331-2100 5331-2200 5331-1100 5331-1200 5331-1060 5331-2060
331-2160EA 463.45 EUR
331-2160 331-2161 331-2162 331-2163 331-0038 331-0039
Probenehmer für Substanzen mittlerer Viskosität, ViscoSampler
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Probenehmer ViscoSampler mit der bärenstarken Saugkraft für zähflüssige Medien. Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen.
  • Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP für kontaminationsfreie Probenahme
  • Leichte Reinigung – alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen
  • Schmutzablagerungen werden vermieden
  • Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind eingesetzt
  • Demontage und Reinigung sind denkbar einfach
Speziell entwickelt für viskose Substanzen wie Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes.
Zubehörinformationen: Handgriffe farbcodiert zur Vermeidung von Verwechslungen, als Zubehör erhältlich.