Dimethylgelb Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
33129-25G
33129-25GEA
79.39
EUR
33129-25G
Dimethylgelb Indikator, Fluka™
Dimethylgelb
Formel:
C₁₄H₁₅N₃ Schmelzpunkt: 111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008308 CAS-Nummer: 60-11-7 EINECS: 200-455-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,03279 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Change | complying |
Extinction maximum at | 403 - 413 nm |
Absorbtion (1%/1cm) | 1050 - 1350 |