Aluminiumoxid Zement ≥95% (SiO₂ ∼ 5%)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
33201.A1
33201.A1EA
105
EUR
33201.A1
Aluminiumoxid Zement ≥95% (SiO₂ ∼ 5%)
Aluminium oxide
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: Agglomerates
Formel:
Al₂O₃ Molecular Weight: 101.96 g/mol Siedepunkt: 2980 Schmelzpunkt: 2045 Dichte: 3.94 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |