Glaskugeln
Lieferant: VWR Chemicals
332124GEA 56.4 EUR
332124G
Glaskugeln
Kugeln Glaskugeln
Chemikalienbeständige Glaskugeln, einsetzbar als Mahlkugeln, Siedesteine oder als Füllung für Destillationskolonnen.