VWR® Absorptionsgranulat für verschüttete Flüssigkeiten

Lieferant: VWR Chemicals
332377CEA 171 EUR
332377C
VWR® Absorptionsgranulat für verschüttete Flüssigkeiten
Absorptionsmaterial
Dieses grobe Granulat ist einfach zu handhaben und absorbiert bei verschütteten Flüssigkeiten bis zu 80% seines Eigengewichts.

  • Schüttdichte 50 g/100 ml
  • Schnelle Absorption von niederviskosen Flüssigkeiten
  • Granulat, typische Größe 1 bis 3,15 mm, erzeugt wenig Staub
  • Siebanalyse (> 1,00 mm): ca. 95%
  • Siebanalyse (> 3,15 mm): ca. 10%

Das Granulat eignet sich zum Absorbieren von Säuren, Laugen, anderen wässrigen Lösungen und organischen Flüssigkeiten.









Standards:

Zubehörinformationen:

Bestellinformation:

Lieferumfang:

Verpackung:

Bitte beachten Quecksilber wird nicht absorbiert.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR