Glyoxalbis(2-hydroxyanil) Indikator für die Metalltitration, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: 2,2'-Ethanediylidenedinitrilodiphenol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylidenebis(azanylylidene))diphenol, Glyoxalbis(2-hydroxyanil), 1,2-Bis(2-hydroxyphenylimino)ethane

33255-25G 33255-6X25G
33255-25GEA 467.18 EUR
33255-25G 33255-6X25G
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) Indikator für die Metalltitration, Fluka™
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002183
CAS-Nummer: 1149-16-2
EINECS: 214-560-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance complying
Identity (IR) complying
Residue on ignition Max. 0.1 %
Suitable for metal definition complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR