meta-Phosphorsäure 33,5-36,5% stabilisiert ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit Natriummetaphosphat

33267.09 33267.22 33267.36
33267.09EA 35.1 EUR
33267.09 33267.22 33267.36
meta-Phosphorsäure 33,5-36,5% stabilisiert ACS
meta-Phosphoric acid

CAS No.: 37267-86-0 Molecular Formula: HPO3 Formula Weight: 79.98 Physical Form: Crystalline Density: 2.2 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Solubility: Decomposes in water. Soluble in alcohol Merck Reference: 14,7345 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011351


Phosphorylating agent, dehydrating agent, dental cements, laboratory reagent

Formel: (HPO₃)n
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 2,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7345

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR