pH-Pufferkapseln
Lieferant: VWR Chemicals
332732BEA 217 EUR
332732B 332742D
pH-Pufferkapseln
Puffer pH-Puffer
  • Farbkodierung für einfache Zuordnung
  • Frei von Konservierungsstoffen
  • Längere Haltbarkeit
  • Geben Sie einfach eine Kapsel in 100 ml destilliertes Wasser