Ammoniaklösung 28,0 - 30,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
33285.30 33285.A1 33285.D9
33285.30EA 34.1 EUR
33285.30 33285.A1 33285.D9
Ammoniaklösung 28,0 - 30,0% ACS
Ammoniaklösung
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: NH4OH Formula Weight: 35.05 Physical Form: Liquid Density: 0.90 Appearance: Colourless Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 UN No.: 2672 MDL No.: MFCD00066650
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,90
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Merck Index: 14,494