Mangan(II)nitrat 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Manganese dinitrate, Manganous nitrate
33340.36 33340.A3
33340.36EA 58.2 EUR
33340.36 33340.A3
Mangan(II)nitrat 50% (w/w) in wässriger Lösung
Mangan(II)nitrat
CAS No.: 10377-66-9 Molecular Formula: MnN2O6 Formula Weight: 178.95 Physical Form: Liquid Appearance: Pink Odour: Amine-like pH: 1.0 UN No.: 3093 MDL No.: MFCD00011112
Formel: Mn(NO₃)₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011112
CAS-Nummer: 10377-66-9
EINECS: 233-828-8
UN: 3093
ADR: 8,II