Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥99,0% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

33357.36 33357.A3
33357.36EA 77.8 EUR
33357.36 33357.A3
Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥99,0% ACS
Formel: K₃Fe(CN)₆
Dichte: 1,89
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 14,7630

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR