Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
33379.22
33379.36
33379.22EA
59.6
EUR
33379.22
33379.36
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat ACS
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
CAS No.: 20624-25-3
Molecular Formula: (C2H5)2NCS2Na.3H2O
Formula Weight: 225.31 (171.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Melting Point: 94-102°
Beilstein Reference: 3920507
Merck Reference: 14,3378
MDL No.: MFCD00150617
Formel:
(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O Schmelzpunkt: 94…102 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150617 CAS-Nummer: 20624-25-3 EINECS: 205-710-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3378 |