α-Naphtholphthalein Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
33424-10G
33424-10GEA
532.32
EUR
33424-10G
α-Naphtholphthalein Indikator, Fluka™
α-Naphtholphthalein
Formel:
C₂₈H₁₈O₄ Molecular Weight: 418,45 g/mol Schmelzpunkt: 238-240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036202 CAS-Nummer: 596-01-0 EINECS: 209-875-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Change range (pH 7.1-8.3) | complying |
Test of sensitivity | complying |