Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), Plätzchen, Ø 3.2 mm, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Molekularsieb A3

334278-1KG
334278-1KGEA 263.67 EUR
334278-1KG
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å), Plätzchen, Ø 3.2 mm, Fluka™
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 2 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00147627
CAS-Nummer: 1318-02-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Particle Size 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR