, pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Molekularsieb A3
334286-1KG
334286-1KGEA 232.84 EUR
334286-1KG
, pellets, Ø 1.6 mm, Fluka™
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 2 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00147627
CAS-Nummer: 1318-02-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Particle Size 1.6 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3