Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Plätzchen, Ø 1.6 mm, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Linde 13X

334340-5KG
334340-5KGEA 1028.96 EUR
334340-5KG
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Plätzchen, Ø 1.6 mm, Fluka™
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131613
CAS-Nummer: 63231-69-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Diameter 1.6 mm
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR