, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: pNPP, ortho-Phosphorsäure(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydrat, 4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, p-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat, ortho-Phosphorsäuremono(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydrat, Phosphatasesubstrat, 4-Nitrophenyldihydrogenphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat
3351.0005EA 0 EUR
3351.0005 3351.0025
, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00066288
CAS-Nummer: 4264-83-9
EINECS: 224-246-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay about 70%
Free p-nitrophenol max. 0.07 %