4,4′-Dinitro-2-biphenylamine ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
4,4'-Dinitro-1,1'-biphenyl-2-amine
335428-25G
335428-25GEA
269
EUR
335428-25G
4,4′-Dinitro-2-biphenylamine ≥98%, Sigma-Aldrich®
4,4′-Dinitro-2-biphenylamine
4,4'-Dinitro-2-biphenylamine,98%
Formel:
C₁₂H₉N₃O₄ Molecular Weight: 259,22 g/mol Schmelzpunkt: 208…210 °C (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075056 CAS-Nummer: 51787-75-8 |