Magnesiumchlorid Hexahydrat
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Magnesium dichloride
33608.264EA 0 EUR
33608.264
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 203,3 g/mol
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684