di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat, sek. Natriumphosphat Dodecahydrat
33617.265EA 119 EUR
33617.265
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel: Na₂HPO₄·12H₂O
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149181
CAS-Nummer: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Colouration (0,1 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Transmittance (230 nm) Min. 90 %
Transmittance (260 nm) Min. 95 %
Transmittance (280 nm) Min. 97 %
Transmittance (320 nm) Min. 99 %